Ácido (2-cloro-4-fluorofenil)acético 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4091-100G PC4091-25G PC4091-5G
APOSPC4091-100GEA 156 EUR
APOSPC4091-100G APOSPC4091-25G APOSPC4091-5G
Ácido (2-cloro-4-fluorofenil)acético 97%
Ácido (2-cloro-4-fluorofenil)acético
Formula: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Pto. de fusión: 102…105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236028
Núm. CAS: 177985-32-9