2-Cloro-4-fluorofenilacetonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetonitrile
PC4093-5G PC4093-100G PC4093-1G
APOSPC4093-5GEA 24.8 EUR
APOSPC4093-5G APOSPC4093-100G APOSPC4093-1G
2-Cloro-4-fluorofenilacetonitrilo 97%
2-Cloro-4-fluorofenilacetonitrilo
Formula: C₈H₅ClFN
MW: 169,59 g/mol
Pto. de fusión: 67…69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236029
Núm. CAS: 75279-56-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III