4-Fluoro-1-naphthaldehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC409500-1G
PC409500-25G
PC409500-5G
APOSPC409500-1GEA
58
EUR
APOSPC409500-1G
APOSPC409500-25G
APOSPC409500-5G
4-Fluoro-1-naphthaldehyde 95+%
4-Fluoro-1-naphthaldehyde
Formula:
C₁₁H₇FO MW: 174,1700 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02261765 Núm. CAS: 172033-73-7 |