4-Fluoronaphthalen-1-ol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC409501-1G PC409501-10G PC409501-5G
APOSPC409501-1GEA 426 EUR
APOSPC409501-1G APOSPC409501-10G APOSPC409501-5G
4-Fluoronaphthalen-1-ol 95+%
4-Fluoronaphthalen-1-ol
Formula: C₁₀H₇FO
Pto. de fusión: 131…133 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10699695
Núm. CAS: 315-53-7