8-Bromo-5-chloro-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC409503-1G PC409503-10G PC409503-5G
APOSPC409503-1GEA 0 EUR
APOSPC409503-1G APOSPC409503-10G APOSPC409503-5G
8-Bromo-5-chloro-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridine 95+%
8-Bromo-5-chloro-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridine
Formula: C₉H₃BrClF₃N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08567942
Núm. CAS: 890301-89-0