N-Piperidin-4-yl-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridin-5-amine hydrochloride monohydrate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC409506-1G PC409506-10G PC409506-5G
APOSPC409506-1GEA 654 EUR
APOSPC409506-1G APOSPC409506-10G APOSPC409506-5G
N-Piperidin-4-yl-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridin-5-amine hydrochloride monohydrate 95+%
N-Piperidin-4-yl-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridin-5-amine hydrochloride monohydrate
Formula: C₁₄H₁₈ClF₃N₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08567943
Núm. CAS: 1452488-43-5