4-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidine hydrochloride
PC409510-1G PC409510-250MG
APOSPC409510-1GEA 300 EUR
APOSPC409510-1G APOSPC409510-250MG
4-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidine hydrochloride
4-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₅ClF₃N
MW: 265,71 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02178912
Núm. CAS: 574008-73-4