1,6-Naphthyridin-5-yltrifluoromethanesulphonate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC409511-1G PC409511-10G PC409511-5G
APOSPC409511-1GEA 470 EUR
APOSPC409511-1G APOSPC409511-10G APOSPC409511-5G
1,6-Naphthyridin-5-yltrifluoromethanesulphonate 95+%
1,6-Naphthyridin-5-yltrifluoromethanesulphonate
Formula: C₉H₅F₃N₂O₃S
MW: 278,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08567948
Núm. CAS: 909649-09-8