5-Iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC409520-1G PC409520-5G
APOSPC409520-1GEA 104 EUR
APOSPC409520-1G APOSPC409520-5G
5-Iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
5-Iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₃F₃IN
Pto. de fusión: 74…77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226772
Núm. CAS: 873107-98-3