(E)-3-(Dimethylamino)-1-(6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)prop-2-en-1-one 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC409522-1G PC409522-250MG
APOSPC409522-1GEA 0 EUR
APOSPC409522-1G APOSPC409522-250MG
(E)-3-(Dimethylamino)-1-(6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)prop-2-en-1-one 95+%
(E)-3-(Dimethylamino)-1-(6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)prop-2-en-1-one
Formula: C₁₁H₁₁F₃N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12401613
Núm. CAS: 1015078-44-0