6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yltrifluoromethanesulphonate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC409524-10G PC409524-5G
APOSPC409524-10GEA 1920 EUR
APOSPC409524-10G APOSPC409524-5G
6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yltrifluoromethanesulphonate 95+%
6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yltrifluoromethanesulphonate
Formula: C₇H₃F₆NO₃S
MW: 295,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226775
Núm. CAS: 1097778-74-9