5-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC409526-1G PC409526-5G
APOSPC409526-1GEA 229 EUR
APOSPC409526-1G APOSPC409526-5G
5-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
5-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₃F₃N₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12401614
Núm. CAS: 1208672-46-1