Ácido (3-fluoro-4-(trifluorometil)fenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4098-25G PC4098-5G
APOSPC4098-25GEA 306 EUR
APOSPC4098-25G APOSPC4098-5G
Ácido (3-fluoro-4-(trifluorometil)fenil)acético 98%
Ácido (3-fluoro-4-(trifluorometil)fenil)acético
Formula: C₉H₆F₄O₂
Pto. de fusión: 88…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236303
Núm. CAS: 238754-67-1