2,4-Diamino-5-fluoroquinazoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4099-1G PC4099-5G
APOSPC4099-1GEA 0 EUR
APOSPC4099-1G APOSPC4099-5G
2,4-Diamino-5-fluoroquinazoline
2,4-Diamino-5-fluoroquinazoline
Formula: C₈H₇FN₄
Pto. de fusión: 245…248 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00221785
Núm. CAS: 119584-70-2