2-Fluoro-6-fenoxibenzonitrilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4103-25G PC4103-5G PC4103-100G
APOSPC4103-25GEA 63.8 EUR
APOSPC4103-25G APOSPC4103-5G APOSPC4103-100G
2-Fluoro-6-fenoxibenzonitrilo 95%
2-Fluoro-6-fenoxibenzonitrilo
Formula: C₁₃H₈FNO
Pto. de fusión: 90…93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00068201
Núm. CAS: 175204-06-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III