Ácido (2,3-difluorofenil)metabórico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dihydroxy(2,3-difluorophenyl)borane, 2,3-Difluorobenzeneboronic acid, (2,3-Difluorophenyl)metaboric acid
PC4104-100G PC4104-1G PC4104-25G
APOSPC4104-100GEA 328 EUR
APOSPC4104-100G APOSPC4104-1G APOSPC4104-25G
Ácido (2,3-difluorofenil)metabórico 97%
Ácido (2,3-difluorofenil)metabórico
Formula: C₆H₅BF₂O₂
MW: 157.91 g/mol
Pto. de fusión: 89 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01863170
Núm. CAS: 121219-16-7