2-(3-Trifluoromethylpyrazol-1-yl)ethylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC410435-1G PC410435-5G
APOSPC410435-1GEA 453 EUR
APOSPC410435-1G APOSPC410435-5G
2-(3-Trifluoromethylpyrazol-1-yl)ethylamine
2-(3-Trifluoromethylpyrazol-1-yl)ethylamine
Formula: C₆H₈F₃N₃
MW: 179.15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04970067
Núm. CAS: 1006436-51-6