4,4'-Difluorobenzhydryl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Chloro bis-(4-fluorophenyl)methane, 4,4-Difluorodiphenylmethylchloride
PC4106-10G PC4106-50G PC4106-5G
APOSPC4106-10GEA 50.9 EUR
APOSPC4106-10G APOSPC4106-50G APOSPC4106-5G
4,4'-Difluorobenzhydryl chloride 97%
4,4'-Difluorobenzhydryl chloride
Formula: C₁₃H₉ClF₂
Pto. Ebullición: 126…128 °C/1mmHg
Densidad: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044329
Núm. CAS: 27064-94-4
EINECS: 248-201-4
UN: 3265
ADR: 8,II