Ácido 5-bromo-2-fluorobenzoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4107-5G PC4107-100G PC4107-25G
APOSPC4107-5GEA 21.9 EUR
APOSPC4107-5G APOSPC4107-100G APOSPC4107-25G
Ácido 5-bromo-2-fluorobenzoico 97%
Ácido 5-bromo-2-fluorobenzoico
Formula: C₇H₄BrFO₂
MW: 219.01 g/mol
Pto. de fusión: 141…151 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143423
Núm. CAS: 146328-85-0