2-(4-Fluorofenoxi)-3-nitropiridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC4107F-1G PC4107F-5G
APOSPC4107F-1GEA 78.8 EUR
APOSPC4107F-1G APOSPC4107F-5G
2-(4-Fluorofenoxi)-3-nitropiridina 97%
2-(4-Fluorofenoxi)-3-nitropiridina
Formula: C₁₁H₇FN₂O₃
MW: 234.19 g/mol
Pto. de fusión: 98…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067801
Núm. CAS: 147143-58-6