2-Cyano-5-fluorobenzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4108-25G PC4108-5G PC4108-100G
APOSPC4108-25GEA 82.8 EUR
APOSPC4108-25G APOSPC4108-5G APOSPC4108-100G
2-Cyano-5-fluorobenzyl bromide
2-Cyano-5-fluorobenzyl bromide
Formula: C₈H₅BrFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08059542
Núm. CAS: 421552-12-7
UN: 3265
ADR: 8,III