2-[5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanamine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC411319-1G PC411319-5G
APOSPC411319-1GEA 46.4 EUR
APOSPC411319-1G APOSPC411319-5G
2-[5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanamine 95+%
2-[5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanamine
Formula: C₇H₁₀F₃N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04967724
Núm. CAS: 925154-89-8