1-(Difluoromethyl)-4-iodo-5-methyl-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC411324-10G
PC411324-1G
PC411324-5G
APOSPC411324-10GEA
582
EUR
APOSPC411324-10G
APOSPC411324-1G
APOSPC411324-5G
1-(Difluoromethyl)-4-iodo-5-methyl-1H-pyrazole
1-(Difluoromethyl)-4-iodo-5-methyl-1H-pyrazole
Formula:
C₅H₅F₂IN₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD21364399 Núm. CAS: 1354705-44-4 |