4-Bromo-1-(difluoromethyl)-3-methyl-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC411325-1G PC411325-25G PC411325-5G
APOSPC411325-1GEA 62.5 EUR
APOSPC411325-1G APOSPC411325-25G APOSPC411325-5G
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-3-methyl-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-3-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₅H₅BrF₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14702889
Núm. CAS: 1215295-92-3