4-Bromo-1-(difluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC411326-1G PC411326-25G PC411326-5G
APOSPC411326-1GEA 261 EUR
APOSPC411326-1G APOSPC411326-25G APOSPC411326-5G
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₅H₅BrF₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17078896
Núm. CAS: 1243250-04-5