N-Cyclopropyl-4-fluorobenzylamine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Cyclopropyl(4-fluorobenzyl)amine hydrochloride
PC411328-1G PC411328-5G
APOSPC411328-1GEA 174 EUR
APOSPC411328-1G APOSPC411328-5G
N-Cyclopropyl-4-fluorobenzylamine 95+%
N-Cyclopropyl-4-fluorobenzylamine
Formula: C₁₀H₁₂FN
MW: 165,211 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07330007
Núm. CAS: 625437-46-9