Ácido (±)-2,6-difluoromandelico 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido (±)-2,6-difluorofenilglicólico
PC4115-5G
APOSPC4115-5GEA 120 EUR
APOSPC4115-5G
Ácido (±)-2,6-difluoromandelico 90%
Ácido (±)-2,6-difluoromandelico
Formula: C₈H₆F₂O₃
MW: 188,13 g/mol
Pto. de fusión: 142…145 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061298
Núm. CAS: 207981-50-8