Ácido (±)-3,4-difluoromandelico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (±)-3,4-Difluorophenylglycolic acid
PC4116-1G PC4116-250MG PC4116-5G
APOSPC4116-1GEA 23.2 EUR
APOSPC4116-1G APOSPC4116-250MG APOSPC4116-5G
Ácido (±)-3,4-difluoromandelico 97%
Ácido (±)-3,4-difluoromandelico
Formula: C₈H₆F₂O₃
MW: 188,13 g/mol
Pto. de fusión: 92…96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061299
Núm. CAS: 132741-29-8