α,α-Difluoroanisol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (Difluoromethoxy)benzene, alpha,alpha-Difluoroanisole
PC4117-100G
APOSPC4117-100GEA 112 EUR
APOSPC4117-100G
α,α-Difluoroanisol 98%
α,α-Difluoroanisol
Formula: C₇H₆F₂O
MW: 144,1200 g/mol
Pto. Ebullición: 98…100 °C
Densidad: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00068184
Núm. CAS: 458-92-4
UN: 1993
ADR: 3,III