2,3-Difluoro-6-metoxibenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4118-1G PC4118-5G PC4118-25G
APOSPC4118-1GEA 26.1 EUR
APOSPC4118-1G APOSPC4118-5G APOSPC4118-25G
2,3-Difluoro-6-metoxibenzaldehído 98%
2,3-Difluoro-6-metoxibenzaldehído
Formula: C₈H₆F₂O₂
MW: 172.13 g/mol
Pto. de fusión: 57…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093968
Núm. CAS: 187543-87-9