α-Fluorophenylacetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Fluoro-2-phenylacetic acid, alpha-Fluorophenylacetic acid
PC4119-1G PC4119-5G
APOSPC4119-1GEA 161 EUR
APOSPC4119-1G APOSPC4119-5G
α-Fluorophenylacetic acid 97%
α-Fluorophenylacetic acid
Formula: C₈H₇FO₂
Pto. de fusión: 78…85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004221
Núm. CAS: 1578-63-8
EINECS: 216-420-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III