Ácido (2-fluorofenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(2-Fluorophenyl)acetic acid, 2-Fluorophenylacetic acid
PC4120-100G PC4120-1KG PC4120-500G
APOSPC4120-100GEA 31.9 EUR
APOSPC4120-100G APOSPC4120-1KG APOSPC4120-500G
Ácido (2-fluorofenil)acético 98%
Ácido (2-fluorofenil)acético
Formula: (C₆H₄F)CH₂COOH
MW: 154.14 g/mol
Pto. Ebullición: 263
Pto. de fusión: 61…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004315
Núm. CAS: 451-82-1
EINECS: 207-196-9