Ácido 3-fluoro-4-piridinborónico, pinacol éster 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 3-Fluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester
PC412004-10G PC412004-25G PC412004-5G
APOSPC412004-10GEA 125 EUR
APOSPC412004-10G APOSPC412004-25G APOSPC412004-5G
Ácido 3-fluoro-4-piridinborónico, pinacol éster 95%
Ácido 3-fluoro-4-piridinborónico, pinacol éster
Formula: C₁₁H₁₅BFNO₂
MW: 223,05 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06798251
Núm. CAS: 458532-88-2