(2-Fluoro-4-isopropoxyphenyl)boronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Fluoro-4-isopropoxyphenylboronic acid
PC412023-25G PC412023-5G PC412023-10G
APOSPC412023-25GEA 823 EUR
APOSPC412023-25G APOSPC412023-5G APOSPC412023-10G
(2-Fluoro-4-isopropoxyphenyl)boronic acid 98%
(2-Fluoro-4-isopropoxyphenyl)boronic acid
Formula: C₉H₁₂BFO₃
MW: 197,9992 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17011998
Núm. CAS: 586389-90-4