Ácido 5-cloro-2-fluoro-4-piridinmetabórico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (5-Chloro-2-fluoropyridin-4-yl)boronic acid
PC412024-1G PC412024-5G
APOSPC412024-1GEA 59.6 EUR
APOSPC412024-1G APOSPC412024-5G
Ácido 5-cloro-2-fluoro-4-piridinmetabórico 97%
Ácido 5-cloro-2-fluoro-4-piridinmetabórico
Formula: C₅H₄BClFNO₂
MW: 175,35 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05662405
Núm. CAS: 1034659-38-5