4-Benzyloxy-2,6-difluorophenylboronic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC412025-5G PC412025-10G PC412025-1G
APOSPC412025-5GEA 220 EUR
APOSPC412025-5G APOSPC412025-10G APOSPC412025-1G
4-Benzyloxy-2,6-difluorophenylboronic acid 95+%
4-Benzyloxy-2,6-difluorophenylboronic acid
Formula: C₁₃H₁₁BF₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12026734
Núm. CAS: 156635-89-1