5-Fluoro-2-methoxy-4-pyridineboronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC412027-1G PC412027-25G PC412027-5G
APOSPC412027-1GEA 0 EUR
APOSPC412027-1G APOSPC412027-25G APOSPC412027-5G
5-Fluoro-2-methoxy-4-pyridineboronic acid 95%
5-Fluoro-2-methoxy-4-pyridineboronic acid
Formula: C₆H₇BFNO₃
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD06657887
Núm. CAS: 1043869-98-2