Ácido 2-bromo-4-fluorofenilborónico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Bromo-4-fluorophenyl)boronic acid
PC412058-1G PC412058-500MG PC412058-5G
APOSPC412058-1GEA 37.7 EUR
APOSPC412058-1G APOSPC412058-500MG APOSPC412058-5G
Ácido 2-bromo-4-fluorofenilborónico 97%
Ácido 2-bromo-4-fluorofenilborónico
Formula: C₆H₅BBrFO₂
MW: 218.82 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13195647
Núm. CAS: 1217501-12-6