Ácido 3-ciano-4-fluorofenilborónico, pinacol éster 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Cyano-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-(3-Cyano-4-fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid Pinacol ester, 3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 2-Fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
PC412081-25G
APOSPC412081-25GEA 186 EUR
APOSPC412081-25G
Ácido 3-ciano-4-fluorofenilborónico, pinacol éster 95+%
Ácido 3-ciano-4-fluorofenilborónico, pinacol éster
Formula: C₁₃H₁₅BFNO₂
MW: 247,08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06795681
Núm. CAS: 775351-57-0