3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC412086-1G PC412086-5G
APOSPC412086-1GEA 248 EUR
APOSPC412086-1G APOSPC412086-5G
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid 97%
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid
Formula: C₈H₈BF₃O₃
Pto. de fusión: 126…129 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07363846
Núm. CAS: 850593-08-7