2,4-Difluoro-3-formylphenylboronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC412092-25G PC412092-5G
APOSPC412092-25GEA 418 EUR
APOSPC412092-25G APOSPC412092-5G
2,4-Difluoro-3-formylphenylboronic acid 95%
2,4-Difluoro-3-formylphenylboronic acid
Formula: C₇H₅BF₂O₃
Pto. de fusión: 206…210 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04974116
Núm. CAS: 870718-06-2