2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC412114-1G PC412114-5G PC412114-250MG
APOSPC412114-1GEA 65.4 EUR
APOSPC412114-1G APOSPC412114-5G APOSPC412114-250MG
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₈BF₃O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11042432
Núm. CAS: 947533-96-2