6-(4-Fluorophenyl)-3-pyridineboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-(4-Fluorophenyl)pyridine-3-boronic acid
PC412208-100MG PC412208-250MG
APOSPC412208-100MGEA 357 EUR
APOSPC412208-100MG APOSPC412208-250MG
6-(4-Fluorophenyl)-3-pyridineboronic acid
6-(4-Fluorophenyl)-3-pyridineboronic acid
Formula: C₁₁H₉BFNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09037487
Núm. CAS: 1072944-20-7