Ácido 2-amino-5-fluorofenilborónico
Proveedor: Apollo Scientific
PC412217-100MG PC412217-250MG
APOSPC412217-100MGEA 203 EUR
APOSPC412217-100MG APOSPC412217-250MG
Ácido 2-amino-5-fluorofenilborónico
Ácido 2-amino-5-fluorofenilborónico
Formula: C₆H₇BFNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095362
Núm. CAS: 1040400-87-0