5-Amino-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC412222-5G PC412222-1G
APOSPC412222-5GEA 699 EUR
APOSPC412222-5G APOSPC412222-1G
5-Amino-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 95+%
5-Amino-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₇BFNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16996293
Núm. CAS: 1152441-29-6