2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC412323-1G PC412323-250MG PC412323-5G
APOSPC412323-1GEA 194 EUR
APOSPC412323-1G APOSPC412323-250MG APOSPC412323-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formula: C₇H₅BClF₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11040272
Núm. CAS: 345226-20-2