2-Cyano-4-fluorophenylboronic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2-Cyano-4-fluorophenyl)boronic acid
PC412334-1G PC412334-250MG
APOSPC412334-1GEA 82.8 EUR
APOSPC412334-1G APOSPC412334-250MG
2-Cyano-4-fluorophenylboronic acid 95+%
2-Cyano-4-fluorophenylboronic acid
Formula: C₇H₅BFNO₂
MW: 164,9295 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12546526
Núm. CAS: 876601-43-3