1-(Difluoromethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC412371-5G PC412371-25G
APOSPC412371-5GEA 59.6 EUR
APOSPC412371-5G APOSPC412371-25G
1-(Difluoromethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole 97%
1-(Difluoromethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Formula: C₁₀H₁₅BF₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD17011852
Núm. CAS: 1206640-82-5