Ácido 2,6-difluoro-4-piridinborónico, pinacol éster
Proveedor: Apollo Scientific
PC412384-1G PC412384-500MG
APOSPC412384-1GEA 125 EUR
APOSPC412384-1G APOSPC412384-500MG
Ácido 2,6-difluoro-4-piridinborónico, pinacol éster
Ácido 2,6-difluoro-4-piridinborónico, pinacol éster
Formula: C₁₁H₁₄BF₂NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12913987
Núm. CAS: 1204333-58-3