4-(2'-Fluorobenzyloxy)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC412405-25G PC412405-5G
APOSPC412405-25GEA 754 EUR
APOSPC412405-25G APOSPC412405-5G
4-(2'-Fluorobenzyloxy)phenylboronic acid 98%
4-(2'-Fluorobenzyloxy)phenylboronic acid
Formula: C₁₃H₁₂BFO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08705274
Núm. CAS: 1072951-78-0